Learn More
Contec™ Block notes e carta per camera sterile CONTEXT™
CONTEXT™ Cleanroom Documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination. Available in 8.5 x 11 in., A4, and 11 x 17 in. sizes.
Marca: Contec™ CNBK8511W
133.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Elevata luminosità e opacità
- Bassissima dispersione di particelle
- Bassissimo contenuto di ioni metallici
- Elevata resistenza allo strappo e alla forza di tensione
- Resistente al calore
- Compatibile con stampanti laser standard e ad alta velocità
- Compatibile con sistemi di copia a secco e a umido
- Ideale per la registrazione di note e istruzioni
Specifica
Materiale di legatura Munising realizzato in cellulosa satura di polimeri sintetica | |
8.5 in. | |
Bianco | |
Block notes a righe a spirale con 50 fogli CONTEXT™, copertina in plastica | |
Autoclavable | |
Registrazione di note e istruzioni di lavoro | |
Yes | |
10 block notes/confezione | |
18 libbre |
No | |
11 in. | |
White | |
8.5 x 11 pollici (21.6 x 27.9 cm) | |
Single-use | |
Stampanti laser standard e ad alta velocità; sistemi di copia a secco e a umido | |
Documentazione per camere sterili CONTEXT™ | |
Non-sterile | |
67 gsm |