Learn More
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 035420.AP
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11425010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard
500 mL
UN3264
Liquid
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid
MFCD00146530
Specpure™