Learn More
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
282.00€ - 568.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard |
---|---|
Concentrazione | Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid |
Numero MDL | MFCD00146530 |
Numero UN | UN3264 |
Grado | Specpure™ |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11313627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AE |
100 mL |
282.00€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11425010
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
035420.AP |
500 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard | |
MFCD00146530 | |
Specpure™ |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid | |
UN3264 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314
Causes severe skin burns and eye damage.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only