Learn More
Memmert™ Griglie in acciaio inox per forni a convezione
Utilizzare queste griglie con i forni Memmert. Le griglie in acciaio inox per forni a convezione Memmert™ sono caratterizzate dalla robustezza e sono disponibili in una varietà di formati diversi, per soddisfare ogni esigenza.
Marca: Memmert™ E20165
95.12 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Griglia in acciaio inossidabile rinforzato
- Per forni a convezione
Specifica
Models 110, 160 incubator | |
Griglia | |
Sportello in vetro da 490 x 370 mm | |
Acciaio inox |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Memmert™ Griglie in acciaio inox per forni a convezione > For use with Model 110 and 160