Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
GREENER_CHOICE
La Centrifuge 5920 R refrigerata di Eppendorf offre prestazioni a resa elevata e una gestione avanzata della temperatura in un design compatto. Con capacità fino a 4 provette coniche da 1.000 mL / 52 da 50 mL, centrifuga sia piastre che provette nello stesso cestello, garantendo grande flessibilità.
Marca:  Eppendorf™ 5948000410
15420.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15845133
  • 15600.00€ / 1 set
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mLCestelli e accessori per la centrifugazione di ogni tipo di piastra MTP, PCR o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 50 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 21,194 × g (13.700 rpm)I coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ permettono una chiusura rapida ed ergonomicaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R > Model: Centrifuge 5920 R, Keypad, Includes: Rotor S-4x1000, Plate/Tube Buckets and Adapters for 15 mL/50 mL Conical Tubes, Refrigerated: Yes, Electrical Requirements: 230 V/50-60Hz (EU)
The Centrifuge 5920 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.