Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
La Centrifuge 5920 R refrigerata di Eppendorf offre prestazioni a resa elevata e una gestione avanzata della temperatura in un design compatto. Con capacità fino a 4 provette coniche da 1.000 mL / 52 da 50 mL, centrifuga sia piastre che provette nello stesso cestello, garantendo grande flessibilità.
Marca: Eppendorf™ 5948000510
15700.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
I rotori basculanti e gli adattatori possono accogliere provette e flaconi da 0,2 mL a 1.000 mLCestelli e accessori per la centrifugazione di ogni tipo di piastra MTP, PCR o Deepwell PlatesRotori ad angolo fisso per applicazioni di biologia molecolare ad alta velocità in provette da 0,2 mL a 50 mLCentrifugazione ad alta velocità fino a 21,194 × g (13.700 rpm)I coperchi a tenuta di aerosol Eppendorf QuickLock™ permettono una chiusura rapida ed ergonomicaChiusura del coperchio della centrifuga con 'soft-touch'Massima silenziosità per migliorare la qualità dell'ambiente di lavoroL'ingombro compatto risparmia prezioso spazio sul bancoRiconoscimento automatico del rotore e dello sbilanciamento per la massima sicurezza operativa
Specifica
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Benchtop Centrifuge | |
21,194 x g | |
Yes | |
con Rotor S-4x750, inclusi cestelli rotondi e adattatori per provette coniche da 15 mL/50 mL | |
<56 dBA | |
sì | |
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC part 15 class A, EN 378-1, EN 50581 (refer to manual for more details) | |
da 10 s a 99 h 59 min, in funzionamento continuo, Short Spin | |
29.2 in. | |
15.9 in. | |
230V/50–60Hz (EU) | |
1650 W |
Keypad | |
4 x 750 mL | |
13,500 rpm | |
grande LCD brillante | |
Centrifuge 5920 R, tastiera a membrana | |
S-4x750 | |
Blocco del coperchio, camera di sicurezza con armatura in acciaio, finestra per validazione della velocità, sblocco di emergenza del coperchio, riconoscimento automatico del rotore, coperchi del rotore a tenuta di aerosol certificati e tappi a tenuta di aerosol, contatore del ciclo di vita del rotore, riconoscimento automatico di squilibri | |
-11°C to +40°C | |
Centrifughe da banco | |
74 cm | |
40 cm | |
230 V |
The Centrifuge 5920 R is designed for separating liquid substance mixtures with different densities, in particular, for processing and analyzing samples from the human body in in-vitro diagnostic applications to ensure that the in-vitro diagnostic device can be used according to its intended purpose. This centrifuge including components is an in-vitro diagnostic device according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998. Eppendorf centrifuges are exclusively intended for indoor use by trained specialists.