Learn More
Corning™ CoolRack™ M Microcentrifuge Tube Modules
BIOPHARMA
Thermo-conductive microfuge tube modules that eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources.
Marca:  Corning™ 432039
Codice prodotto. 15542811
  • 184.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Corning CoolRack thermo-conductive microcentrifuge tube modules eliminate variability which originates from tubes placed directly into ice, dry ice, alcohol baths, water baths and other temperature sources. Place the CoolRack module directly onto a temperature source between -196°C to >100°C and it will rapidly adapt to that temperature.
  • Ensures +/- 0.1°C temperature uniformity across all tubes when cooling, snap freezing, heating or thawing.
  • All CoolRack modules may be autoclaved, high heat sterilized or decontaminated with bleach, alcohol or other disinfectants or lab detergents.
  • Suggested applications include cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Orange
Microcentrifuge Tubes
3 x 5
Microcentrifuge Tube Modules
Cooling reagents such as restriction enzymes, dNTPs and antibodies, alcohol-free dry ice snap freezing of tissue, virus and bacteria samples and bench top cryogenic tube sorting in liquid nitrogen
15 x 1.5 or 2 mL microcentrifuge tubes
M15
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto04216006 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/04/2025 Catalog Number432039
Numero di lotto04216006 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/07/2023 Catalog Number432039
Numero di lotto04216006 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/05/2022 Catalog Number432039
Titolo del prodotto
Corning™ CoolRack™ M Microcentrifuge Tube Modules > Orange; 15 x 1.5 or 2 mL Microcentrifuge Tubes; CoolRack M15