Learn More
Copper, 99%, powder, max. 106μm (-140 mesh), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10431051
Copper, 99%, powder, max. 106μm (-140 mesh), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10431051
500 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Codice prodotto. 10431051
Marca: Thermo Scientific Acros 196575000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Nota nome 99%
Punto di fusione 1083.0°C
Punti di ebollizione 2580.0°C
Densità 8.92
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare Cu
Quantità 500 g
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Indice di Merck 15, 2504
Peso formulazione 63.54
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
Dimensione particelle 25 micron (average), 106 micron (maximum)
Forma Powder
Titolo del prodotto
Copper, 99%, powder, max. 106μm (-140 mesh), Thermo Scientific Chemicals >