Learn More
Copper powder, -625 mesh, APS 0.50-1.5 micron, 99% (metals basis)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Copper |
Aspetto | Copper colored powder |
Quantità | 10 g |
Dimensioni maglia | -625 Mesh |
Odore | Odorless |
Pressione del vapore | 0 hPa |
Intervallo percentuale saggio | 99% (Metals basis) |
Forma | Powder |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Codice prodotto |
---|---|---|---|
X26I006 | Certificato di analisi | 04/11/2022 | 041205.A1,041205.18,041205.09 |
X05I054 | Certificato di analisi | 13/10/2022 | 041205.A1,041205.18,041205.09 |
R27I035 | Certificato di analisi | 07/06/2022 | 041205.A1,041205.18,041205.09 |
X17E065 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09 |
Z21H032 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 041205.30,041205.A1,041205.18,041205.09 |
Sicurezza e movimentazione
- Copper powder
- Attenzione
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Copper