Learn More
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical™
28.55€ - 55.15€
Identificatori chimici
CAS | 3251-23-8 |
---|---|
Formula molecolare | CuN2O6 |
Molecular Weight (g/mol) | 187.554 |
Numero MDL | 10967 |
InChI Key | XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv |
PubChem CID | 18616 |
ChEBI | CHEBI:78036 |
IUPAC Name | copper;dinitrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2] |
Descrizione
Copper Standard Metal Solution 1000ppm, for AAS, Solution HNO3 1M
Identificatori chimici
3251-23-8 | |
187.554 | |
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N | |
18616 | |
copper;dinitrate |
CuN2O6 | |
10967 | |
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv | |
CHEBI:78036 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2] |
Specifica
Colorless | |
3251-23-8 | |
10967 | |
XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N | |
copper;dinitrate | |
18616 | |
HDPE plastic bottle |
1 | |
CuN2O6 | |
copper dinitrate, cupric nitrate, copper ii nitrate, copper nitrate, cupric dinitrate, claycop, copper 2+ nitrate, caswell no. 246, nitric acid, copper 2+ salt, unii-9tc879s2zv | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Cu+2] | |
187.554 | |
CHEBI:78036 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Copper solution 1000 ppm
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico A§.