Learn More
Copper wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11336877
Copper wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11336877
25 m
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
500 m
Codice prodotto. 11336877
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010782.G9
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.7.02g/m
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-50-8
Formula molecolare Cu
Molecular Weight (g/mol) 63.55
Numero MDL MFCD00010965
InChI Key RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC Name copper
SMILES [Cu]
Specifica
Materiale o nome chimico Copper
Nota nome Annealed
Aspetto Copper colored wire
Densità 8.94g/cm3
Intervallo percentuale saggio 99.9% (Metals basis)
Quantità 25 m
Odore Odorless
Forma Wire
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZ03K004 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog Number010782.H4,010782.H9,010782.G9
Numero di lottoZ03K005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/12/2024 Catalog Number010782.H4,010782.H9,010782.G9
Numero di lottoW12A010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data26/11/2024 Catalog Number010782.H4,010782.H9,010782.G9
Numero di lottoU30K018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog Number010782.H4,010782.H9,010782.G9
Numero di lottoU30K016 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/09/2024 Catalog Number010782.H4,010782.H9,010782.G9
Titolo del prodotto
Copper wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >