Learn More
Proteintech CoraLite™594-Phalloidin (red)
Phalloidin is a toxin isolated from mushrooms that binds F-Actin in the cytoskeleton.
Marca:  Proteintech PF00003-300T
Codice prodotto. 17521176
  • 145.00€ / 300 tests
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • This product is conjugated to our fluorescent CoraLite(R) dye to stain F-actin for labeling, identifying and quantifying actin filaments in immunostaining studies.
  • Compared to many fluorescent dyes, CoraLite(R) dyes have advantages in brightness, light stability and water solubility.
  • Excitation/Emission maxima wavelengths are 593 nm/614 nm
Specifica
Specifica
Immunofluorescence
300 Tests
614 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti
Titolo del prodotto
Proteintech CoraLite™594-Phalloidin (red) > 300 Tests