Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
1200.00€ - 1670.00€
Specifica
Descrizione | Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar |
---|---|
Portata | 6 L/min. |
Gamma di temperatura | 20°C to 100°C (Working) |
Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
Da utilizzare con (applicazione) | Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Dimensions (LxWxH) Interior | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Dimensions (LxWxH) Interior | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15400562
![]() |
Julabo™
9011405 |
C-B5 | 3.5 to 5 L | 38 x 23 x 41 cm | 15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15420562
![]() |
Julabo™
9011413 |
C-B13 | 9 to 13 L | 40 x 38 x 42 cm | 18 x 30 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1420.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15450562
![]() |
Julabo™
9011417 |
C-B17 | 13 to 17 L | 40 x 38 x 47 cm | 18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
1505.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15460562
![]() |
Julabo™
9011419 |
C-B19 | 14 to 19 L | 58 x 38 x 42 cm | 35 x 35 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1500.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15490562
![]() |
Julabo™
9011427 |
C-B27 | 17 to 27 L | 58 x 38 x 47 cm | 35 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
1670.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Low Liquid Level Early Warning System
- Integrated Drain Screw (except C-B5)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Specifica
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar | |
20°C to 100°C (Working) | |
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C | |
0.1 bar |
6 L/min. | |
Heating Circulator with Open Bath | |
2 kW | |
±0.03°C |
Titolo del prodotto
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths