Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths are designed for both internal and external applications with a working temperature of between +20°C and +150°C. An integrated cooling coil enables temperature control below or near ambient.
2040.00€ - 2900.00€
Specifica
Descrizione Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
Portata 15 L/min.
Gamma di temperatura 20°C to 150°C (Working)
Tipo Heating Circulation Bath
Da utilizzare con (applicazione) Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensions (LxWxH) Interior Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Capacità (sistema metrico) Dimensioni (L x P x A) Dimensions (LxWxH) Interior Prezzo Quantità e disponibilità  
15450582
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Julabo™
9012504
CD-BC4 3 to 4.5 L 41 x 23 x 42 cm 15 x 13 x 15 cm (Usable Bath Opening)
2040.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15470582
BIOPHARMA
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Julabo™
9012512
CD-BC12 8.5 to 12 L 49 x 33 x 47 cm 15 x 22 x 20 cm (Usable Bath Opening)
2530.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15400592
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Julabo™
9012526
CD-BC26 19 to 26 L 62 x 39 x 48 cm 35 x 26 x 20 cm (Usable Bath Opening)
2900.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 25-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Bright, White, Easy to Read Display
  • Easy to Operate Front Controls
  • Easy Switching Between Internal and External Circulation
  • Low Liquid Level Early Warning System
  • Tank Includes Bath Lid and Drain Tap
  • Integrated Pump Connection (1 x M16)
  • Integrated Timer
  • PID1 and ACC Controls
  • Very Quiet
Specifica
Specifica
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
20°C to 150°C (Working)
Internal and external applications at working temperatures from +20°C to +150°C
Bath Lid and Drain Tap
±0.03°C
15 L/min.
Heating Circulation Bath
2 kW
0.35 bar
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Insulated Stainless Steel Baths