Learn More
Corning™ 0.05% Trypsin/0.53mM EDTA in HBSS w/o Calcium, Magnesium or Sodium Bicarbonate
BIOPHARMA
Used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging.
Marca:  Corning™ 25-052-CI
Codice prodotto. 15313651
  • 70.16€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Trypsin is used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging.  Divalent cations such as calcium and magnesium, which are often present in the cell culture environment, inhibit this action.  EDTA sequesters these ions and thus enhances the efficacy of trypsin.  This product contains trypsin at a concentration of 0.05% with 0.53 mM EDTA, and does not contain sodium bicarbonate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
-20°C
Cell Culture Dissociation Reagent
No Calcium, No Magnesium, No Sodium Bicarbonate
6 x 100 mL
Liquid
Sterile
7 to 7.6
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto30424001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data06/04/2025 Catalog Number25-052-CI
Numero di lotto18024010 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data13/02/2025 Catalog Number25-052-CI
Numero di lotto02624004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data22/10/2024 Catalog Number25-052-CI
Numero di lotto26223008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2024 Catalog Number25-052-CI
Titolo del prodotto
Corning™ 0.05% Trypsin/0.53mM EDTA in HBSS w/o Calcium, Magnesium or Sodium Bicarbonate > 100 mL