Learn More
Corning™ 0.25% Trypsin, 0.1% EDTA in HBSS w/o Calcium, Magnesium and Sodium Bicarbonate
Used to enzymatically release adherent cells from tissue culture plates for passaging.
Marca: Corning™ 25-053-CI
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- EDTA enhances efficacy of trypsin
- Manufactured under industry-leading standards for low endotoxin content and superior results
- Certificate of Analysis available
- Enzymatic dissociation reagents tested for porcine parvovirus
Specifica
-20°C | |
Cell Culture Dissociation Reagent | |
No Calcium, No Magnesium, No Sodium Bicarbonate | |
6 x 100 mL |
Liquid | |
Sterile | |
7 to 7.6 |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
27524003 | Certificato di qualità | 31/03/2025 | 25-053-CI |
17824005 | Certificato di qualità | 22/01/2025 | 25-053-CI |
14524002 | Certificato di qualità | 26/11/2024 | 25-053-CI |
07524002 | Certificato di qualità | 25/09/2024 | 25-053-CI |
16023003 | Certificato di analisi | 19/07/2023 | 25-053-CI |
Titolo del prodotto
Corning™ 0.25% Trypsin, 0.1% EDTA in HBSS w/o Calcium, Magnesium and Sodium Bicarbonate > 0.25% Trypsin, 0.1% EDTA in HBSS; w/o Ca, Mg, sodium bicarbonate; 6 x 100mL