Learn More
Corning™ Piastre BioAssay quadrate da 245 mm
Con un'ampia area di crescita di 500 cm2 per consentire saggi più grandi e un uso generale migliore dello spazio negli incubatori.Le piastre BioAssay quadrate a basso profilo Corning™ non trattate da 245 mm sono ideali per applicazioni che non richiedono adesione cellulare.
Marca: Corning™ 431272
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.57918kg
Descrizione
Improve the efficiency of microbial assays including library replication, colony picking, and plaque lift studies.
- Polystyrene dishes feature stacking beads for stable stacking
- Compatible with various automated colony picking and gridding robots
- Supplied with vented lid to provide consistent gas exchange
- Sterile, certified nonpyrogenic
- Patented (U.S. Patent No.. 5,856,176) design allows for easier handling
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
Profilo quadrato con angoli arrotondati (C) | |
Clear | |
Single-use | |
Square | |
Cell Culture Dish | |
9.64 x 9.64 pollici (245 x 245 mm) | |
245 mm | |
18 mm |
Closure Included | |
With handles | |
150 mL (Well) | |
500 cm2 | |
Polistirene | |
Sterile | |
Lid | |
245 mm | |
245 mm |