Learn More
Corning™ Piastre BioAssay quadrate da 245 mm
Con un'ampia area di crescita di 500 cm2 per consentire saggi più grandi e un uso generale migliore dello spazio negli incubatori.Le piastre BioAssay quadrate a basso profilo Corning™ non trattate da 245 mm sono ideali per applicazioni che non richiedono adesione cellulare.
231.96€ - 286.07€
Specifica
Colore chiusura | Clear |
---|---|
Chiusura inclusa | Closure Included |
Materiale chiusura | Polystyrene |
Forma del fondo | Profilo quadrato con angoli arrotondati (C) |
Capacità (sistema metrico) | 150 mL (Well) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Depth (Metric) Inside | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Depth (Metric) Inside | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10002611
|
Corning™
431272 |
9.64 x 9.64 pollici (245 x 245 mm) | 18 mm | Without handles |
231.96€
pezzi 16 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10643053
|
Corning™
431301 |
245 x 245 mm | 12.5 mm | Without handles |
286.07€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10737041
|
Corning™
431111 |
9.64 x 9.64 pollici (245 x 245 mm) | 18 mm | With handles |
231.96€
pezzi 16 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Migliorano l'efficienza di saggi microbici, tra cui replica di librerie, colony picking e studi sul plaque-lift.
- Le piastre in polistirene sono caratterizzate da bordi impilabili che consentono un impilaggio stabile
- Compatibili con vari robot automatizzati per colony picking e gridding
- Fornite con coperchio di sfiato per garantire uno scambio gassoso appropriato
- Sterili, certificate apirogene
- Il design brevettato (brevetto U.S.A. n. 5,856,176) consente una manipolazione più semplice
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
150 mL (Well) | |
500 cm2 | |
Polistirene | |
Sterile | |
Lid | |
245 mm | |
245 mm |
Closure Included | |
Profilo quadrato con angoli arrotondati (C) | |
Clear | |
Single-use | |
Square | |
Cell Culture Dish | |
9.64 x 9.64 pollici (245 x 245 mm) | |
245 mm |