Learn More
Corning™ Micropiastre a basso volume da 384 pozzetti senza coperchio
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene pieno bianco o nero Corning™ a 384 pozzetti sono utilizzate per dosaggi a fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
Marca:  Corning™ 3574
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.83250kg
Codice prodotto. 10382883
  • 644.36€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Minimal well to well crosstalk
  • White microplates enhance luminecent signals and have low background luminescence
  • Black mircoplates have low background fluorescence and minimize light scattering
  • Available untreated for solution-based assays, with high binding for immunoassay applications, or tissue culture treated for cell growth
  • Medical-grade polystyrene
  • Well volume: 112μL
  • Working volume: 20μL to 80μL
  • Surface area/well: 0.06cm2
  • Treated surface options are not coated, require no special handling and are stable at room temperature
  • Sterile microplates are sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
  • Plate dimensions meet proposed industry standards
Specifica
Specifica
Standard
(NBS) is a Corning proprietary treatment technology used on polystyrene microplates to create a nonionic hydrophilic surface (polyethylene oxide-like) that minimizes molecular interactions.
Bianco
384
Non-sterile
Fondo piatto
50/cont.
Without Lid
16 x 24
Polistirene
Da 20 a 80 μl
Non-binding
Per la riduzione del legante proteico e dell’acido nucleico a basse concentrazioni e l’aumento del rapporto segnale/rumore del dosaggio, dosaggi a luminescenza, dosaggi a fluorescenza, per l’immobilizzazione di molecole grandi, quali anticorpi