Learn More
Corning™ Micropiastre a basso volume da 384 pozzetti senza coperchio
In polistirene di grado medicale per garantire resistenza. Le micropiastre in polistirene pieno bianco o nero Corning™ a 384 pozzetti sono utilizzate per dosaggi a fluorescenza e luminescenza. Lotto testato per opacità e bassa fluorescenza/luminescenza di fondo.
402.62€ - 755.45€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 16 x 24 |
Materiale | Polistirene |
No. of Wells | 384 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Trattamento superficiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10713767
|
Corning™
3577 |
Black | Flat Bottom (F-well) | High Binding |
522.69€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10382883
|
Corning™
3574 |
Bianco | Fondo piatto | Non-binding |
644.36€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10087842
|
Corning™
3575 |
Nero | Fondo piatto | Superficie idrofila non ionica |
637.52€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10745303
|
Corning™
3573 |
Nero | Fondo piatto | Non-treated |
402.62€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15328271
|
Corning™
4510 |
Black | Round Bottom (U-well) | High Binding |
634.04€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15327190
|
Corning™
4512 |
White | Round Bottom (U-well) | Non-treated |
573.38€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15284518
|
Corning™
4511 |
Black | Round Bottom (U-well) | Non-treated |
512.66€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 24-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15314322
|
Corning™
4514 |
Nero | Round Bottom (U-well) | Non-binding |
705.01€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15338271
|
Corning™
4513 |
White | Round Bottom (U-well) | Non-binding |
755.45€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Minima interferenza tra pozzetti
- Le micropiastre bianche migliorano i segnali luminescenti e hanno una bassa luminescenza di fondo
- Le micropiastre nere hanno una bassa fluorescenza di fondo e riducono al minimo la dispersione della luce
- Disponibili non trattate per saggi basati su soluzioni, con alta capacità legante per immunodosaggi, o trattate per colture di tessuti per la crescita cellulare
- Polistirene di grado medicale
- Volume del pozzetto: 112μl
- Volume di esercizio: 20Da μl a 80μl
- Area superficiale/pozzetto: 0.06cm2
- Le opzioni con superficie trattata non prevedono rivestimenti, non richiedono manipolazioni speciali e sono stabili a temperature ambiente
- Le micropiastre sterili sono trattate mediante irraggiamento gamma e certificate apirogene
- Le dimensioni della piastra sono conformi agli standard industriali proposti
Specifica
Standard | |
Polistirene | |
Non-sterile |
16 x 24 | |
384 |