Learn More
Corning™ 96-Well Next Generation CrystalEX Protein Crystallization Microplates
Optimized for high-throughput sitting-drop protein crystallization
710.00€ - 775.39€
Specifica
Codice a barre | Alphanumeric |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Colore | Clear |
No. of Wells | 96 |
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma pozzetto | Volume (sistema metrico) pozzetto | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10471963
![]() |
Corning™
3550 |
Conical Flat | 1 μL | Polymer |
775.39€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10057412
|
Corning™
3552 |
Round, Flat Bottom (F-well) | 2 μL | PZero | N/A | N/A | N/A | |||||
10436593
|
Corning™
3553 |
Conical Flat | 2 μL | PZero |
775.39€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 23-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10327152
![]() |
Corning™
3556 |
circolare | 4 μL | Cycloolefin Copolymer | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Corning™ 96-well and 384-well crystallization microplates are optimized for high throughput protein crystal growth and screening
- Designed for sitting drop applications
- Meets ANSI/SBS standard footprint dimensions for microplates
- Ideal for fully automated crystal screening
- Multiple formats and versatility for custom options to maximize crystal formation, identification and analysis, and harvesting - Choose from four unique protein well shapes
- Cyclic olefin copolymer (COC) offers strong chemical compatibility and good optical clarity
- Reservoir numbers are embossed on each individual well for easy identification
- Options include one or three protein wells per reservoir well
Specifica
Alphanumeric | |
8 x 12 | |
96 | |
Non trattata | |
10/Pk. |
Without Lid | |
Clear | |
Non-sterile | |
50/Cs. |
Titolo del prodotto
Corning™ 96-Well Next Generation CrystalEX Protein Crystallization Microplates