Learn More
Corning™ Micropiastre da 96 pozzetti con superficie non legante (NBS™)
Trattate con tecnologia proprietaria Corning per creare una superficie idrofila non ionica (simile a ossido di polietilene) in grado di ridurre al minimo le interazioni molecolari. Le micropiastre Corning™ con superficie non legante (NBS™) da 96 pozzetti sono ideali per ridurre leganti proteici e di acidi nucleici a basse concentrazioni, e per aumentare il rapporto segnale/rumore del dosaggio.
Brand: Corning™ 3600
Additional Details : Peso : 6.89460kg
Description
Specifications
Standard | |
8 x 12 | |
Plate readers, liquid handlers and robotic systems | |
360 μL | |
75 to 200 μL | |
Non-binding | |
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays | |
25/Pk. | |
39°F to 99°F | |
White |
Without Lid | |
White | |
Polystyrene | |
96 | |
Non-sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
100/Cs. | |
100/Cs. | |
4° to 37°C |