Learn More
Corning™ Micropiastre da 96 pozzetti con superficie non legante (NBS™)
Trattate con tecnologia proprietaria Corning per creare una superficie idrofila non ionica (simile a ossido di polietilene) in grado di ridurre al minimo le interazioni molecolari. Le micropiastre Corning™ con superficie non legante (NBS™) da 96 pozzetti sono ideali per ridurre leganti proteici e di acidi nucleici a basse concentrazioni, e per aumentare il rapporto segnale/rumore del dosaggio.
742.84€ - 1261.04€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Coperchio | Without Lid |
Matrice | 8 x 12 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Plate readers, liquid handlers and robotic systems |
Materiale | Polystyrene |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10409331
|
Corning™
3600 |
White | Flat Bottom (F-well) |
1261.04€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10261692
|
Corning™
3641 |
Trasparente | Piatto |
742.84€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10276091
|
Corning™
3650 |
Black | Flat Bottom (F-well) |
1153.07€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10111822
|
Corning™
3605 |
White | Round |
1031.58€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Ideali per saggi omogenei, come saggi SPA (Scintillation Proximity Assays) e in fluorescenza
- La superficie polimerica modificata è idrofila e non ionica, minimizzando l’interazione biologica fra i pozzetti in modo da ridurre il legame non specifico e i costi dei reagenti
- Riducono in modo significativo il legame di proteine e acido nucleico nei polimeri, preservano l'attività enzimatica e inibiscono l'adesione a diverse linee cellulari
- Soluzione da stabile ad acquosa contenente EtOH
- Da utilizzare a un intervallo di temperature da 4° a 37°C (da 39° a 99°F)
- Compatibili con diversi lettori, sistemi di gestione dei liquidi e robotizzati
Specifica
Standard | |
8 x 12 | |
Polystyrene | |
75 to 200 μL | |
Non-binding | |
100/Cs. | |
100/Cs. | |
4° to 37°C |
Without Lid | |
Plate readers, liquid handlers and robotic systems | |
96 | |
Non-sterile | |
For homogenous assays such as scintillation proximity assays (SPA) and fluorescent assays | |
25/Pk. | |
39°F to 99°F |