Learn More
Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:Without Lid
Marca:  Corning™ 3362
Codice prodotto. 10441052
  • 607.18€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 18-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Designed to reduce well-to-well cross-talk
  • White microplates enhance luminescent signals and have low background luminescence.
  • Black microplates have low background fluorescence and minimize light scattering.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Specifica
    Standard
    0.32 cm2
    White
    96
    Sterile
    Flat Bottom (F-well)
    100/Cs.
    100/Cs.
    Without Lid
    8 x 12
    Polystyrene
    75 to 200 μL
    Cell Culture
    Treated for optimal cell attachment
    25/Pk.
    Documenti
    Product Information
    Titolo del prodotto
    Corning™ 96-Well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate > White; Standard; Yes; TC-treated; Flat