Learn More
Corning™ 96-Well, Ultra-Low Binding, U-Shaped-Bottom Microplate
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile
Marca:  Corning™ 4515
Codice prodotto. 15329740
  • 227.00€ / pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
With their novel and proprietary design, these microplates are ideal for generating and analyzing 3D multicellular spheroids in the same microplate. The Ultra-Low Attachment (ULA) surface enables uniform and reproducible 3D multicellular spheroid formation. The black opaque microplate body shields each optically clear, round bottom well from well-to-well cross-talk.
  • Optically clear round bottom with black opaque microplate body
  • Covalent attachment of Ultra-Low Attachment surface to reduce cellular adhesion to well surface
  • Novel well geometry aids in the generation of uniform, single spheroids across all wells, which enables automated visualization.
  • Unique design shields each well to minimize well-to-well cross-talk.
  • You can culture and assay spheroids in the same microplate, without the need for transfer to a new microplate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Black, Clear Bottom
96
Sterile
300 μL
Closure
1/Pk.
With Lid
Ultra-Low Attachment
Polystyrene
0.075 to 0.30 mL
Ultra-low Binding
Round Bottom (U-well)
5/Cs.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto01125011 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data18/04/2025 Catalog Number4515
Numero di lotto00925038 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data22/03/2025 Catalog Number4515
Numero di lotto25524031 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data01/02/2025 Catalog Number4515
Numero di lotto20724036 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data29/01/2025 Catalog Number4515
Numero di lotto12924030 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/06/2024 Catalog Number4515
Titolo del prodotto
Corning™ 96-Well, Ultra-Low Binding, U-Shaped-Bottom Microplate > 1/Pk