Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
Con frangiflutti, per agitazioni di qualità a basse velocità e un'aerazione più delicata ed efficiente. Le fiasche con frangiflutti in policarbonato Corning™ con tappi sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 431408
Descrizione
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
16.9 oz. | |
Polipropilene | |
43 mm | |
500 mL | |
For shaker culture applications | |
Wide Mouth | |
1/Pk. | |
Wide | |
Con frangiflutti | |
43 mm |
Arancione | |
Top style: Threaded | |
4.3 cm | |
Polycarbonate | |
50 mL | |
25/Cs. | |
Single-use | |
Sterile | |
Flat |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
28522001 | Certificato di qualità | 10/10/2023 | 431408 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.