Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
Con frangiflutti, per agitazioni di qualità a basse velocità e un'aerazione più delicata ed efficiente. Le fiasche con frangiflutti in policarbonato Corning™ con tappi sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca: Corning™ 431401
355.76 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
- Made from optically clear polycarbonate
- Ideal for shaker culture applications
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
- RNase- and DNase-free
Specifica
16.9 oz. | |
Polipropilene | |
43 mm | |
500 ml | |
Per agitatori per colture | |
Wide Mouth | |
1/Pk. | |
Larga | |
Con frangiflutti | |
43 mm |
Arancione | |
Filettato | |
4.3 cm | |
Policarbonato | |
50 ml | |
25/Cs. | |
Sì | |
Sì | |
Tappo a vite con sfiato |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
28924003 | Certificato di qualità | 16/04/2025 | 431401 |
12524002 | Certificato di qualità | 15/03/2025 | 431401 |
05324001 | Certificato di qualità | 07/09/2024 | 431401 |
01823001 | Certificato di qualità | 24/06/2024 | 431401 |
05324001 | Certificato di conformità | 19/04/2024 | 431401 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.