Learn More
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Con frangiflutti, per agitazioni di qualità a basse velocità e un'aerazione più delicata ed efficiente. Le fiasche con frangiflutti in policarbonato Corning™ con tappi sono ideali per l'agitazione di colture.
Marca:  Corning™ 431403
505.96 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10445683
  • 612.34€ / pezzi 25
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Designed with baffles to provide premium agitation at lower speed for gentler, more efficient aeration. Corning™ Baffled Polycarbonate Flasks with Caps are ideal for shaker culture applications.
  • Made from optically clear polycarbonate
  • Ideal for shaker culture applications
  • Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic
  • RNase- and DNase-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
33.8 oz.
Polipropilene
43 mm
1000 ml
Per agitatori per colture
Wide Mouth
1/Pk.
Yes
Sì
Tappo a vite con sfiato
Arancione
Filettato
4.3 cm
Policarbonato
50 ml
25/Cs.
Sì
Larga
Con frangiflutti
43 mm
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto33724004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data12/04/2025 Catalog Number431403
Numero di lotto21424003 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data13/02/2025 Catalog Number431403
Numero di lotto13024002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/10/2024 Catalog Number431403
Numero di lotto07023002 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/09/2024 Catalog Number431403
Numero di lotto05924001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data24/07/2024 Catalog Number431403
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Corning™ Fiasche con frangiflutti in policarbonato con tappi > Baffled; Vent; 1 L
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.