Learn More
Corning™ Tappo a vite fenolico nero filettato con rivestimento in PTFE
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-73249 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Dimensione chiusura:
13-415
15-415
18-415
24-400
Altezza (sistema metrico):
12.5 mm
13.5 mm
16 mm
17.5 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 192
pezzi 288
Codice prodotto. 10272703
Marca: Corning™ 999813
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In resina specificamente formulata per resistere agli effetti della temperatura e del vapore in autoclave. I tappi a vite fenolici neri filettati Corning™ con liner in PTFE forniscono una superficie di tenuta altamente inerte.
Made from fabricated specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Corning™ Black Phenolic Threaded Screw Caps with PTFE Liners provide a highly inert sealing face.
This cap is fabricated of a resin specially formulated to resist the effects of temperature and steam in autoclaving. Caps are provided with a glued-in rubber liner over which is firmly bonded a PTFE interface which provides a highly inert sealing face.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensione chiusura 13-415
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Product Type Tappo a vite
Autoclavabile
Materiale Fenolico
Colore Nero
Altezza (sistema metrico) 13.5 mm
N. per confezione 288/Pk.
N. per custodia 288/Cs.
Materiale della punta PTFE, gomma
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass Tubes
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.