Learn More
Corning™ Black and White 96-Well Polypropylene Assay Plates
GREENER_CHOICE
Lower compound sticking and higher solvent resistance than polystyrene plates
Marca:  Corning™ 3356
Codice prodotto. 10285421
  • 534.53€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Ideal for fluorescence and luminescence assays and for compound storage
  • Round-bottom wells
  • Untreated surface
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
8 x 12
Polypropylene
75 to 200 μL
Non-treated
Ideal for fluorescence and luminescence assays and for compound storage
Without Lid
Black
96
Non-sterile
Round Bottom (U-well)