Learn More
Corning™ Black and White 96-Well Polypropylene Assay Plates
Lower compound sticking and higher solvent resistance than polystyrene plates
407.00€ - 534.53€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Volume (sistema metrico) di lavorazione | 75 to 200 μL |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17710698
|
Corning™
3355 |
White |
407.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10285421
|
Corning™
3356 |
Black |
534.53€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for fluorescence and luminescence assays and for compound storage
- Round-bottom wells
- Untreated surface
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
75 to 200 μL | |
Non-treated |
8 x 12 | |
96 | |
Non-sterile | |
Ideal for fluorescence and luminescence assays and for compound storage |