Learn More
Corning™ Cell Culture Flask with Bar Code
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10629302 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
:
175 cm2; TC-treated; Rectangular; Vent
Codice prodotto. 10629302
Marca: Corning™ 431306
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Features nonrepeating bar code for use in automation
(This is the suggested replacement for 353118)
  • 175cm² available growth area
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated for optimal cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Yes
Capacità (sistema imperiale) 25.3 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 750 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment and growth
Include Lot numbers for ease in traceability
Stile collo Ad angolo
N. per custodia 84/Cs.
N. per confezione 7/Pk.
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale TC-Treated
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Forma del fondo Rectangular
Tipo di chiusura Vented