Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
Marca: Corning™ 3150
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Stackable, polystyrene
- Cell culture surface treatment promotes cell attachment and growth
- Tested for sterility, toxicity, cell attachment, and growth promotion
- Optically clear surfaces provide distortion-free microscope viewing
- Printed lot number for product traceability
- Sterile and nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 75cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar™-style concentric circle
Specifica
24.3 oz. | |
HDPE | |
Polistirene | |
Numeri di lotto per una facile tracciabilità | |
Rettangolare | |
Sì | |
Phenolic Style |
Nero | |
720 ml | |
Per adesione cellulare ottimale | |
Dritti | |
Trattamento per colture di tessuti | |
Sì |
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Titolo del prodotto
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari > Straight neck; 162cm2 culture area; Phenolic cap; 720mL Volume