Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
Marca: Corning™ 431082
Descrizione
- Impilabili, in polistirene
- Il trattamento delle superfici per colture cellulari promuove l'adesione e la crescita delle cellule
- Testate per sterilità, tossicità, adesione cellulare e stimolazione della crescita
- La superficie otticamente trasparente consente una visione al microscopio senza distorsioni
- Numero di lotto stampato per la tracciabilità del prodotto
- Sterili e apirogene
Tipi di tappi
- Tappi a vite fenolici per colture che richiedono scambio di gas
- Tappi a tenuta per colture sigillate ermeticamente
- Tappi di sfiato per ridurre la contaminazione della coltura cellulare con scambio di gas
- bordo antirovesciamento
- Scala graduata in rilievo
- Aree di marcatura smerigliate su entrambi i lati
- Barra di supporto sulla parte superiore
- Collo riprogettato su fiasche da 75 cm2 per agevolare il travaso del terreno, altezza di 1.4 poll. (3.6 cm) per impilaggio meno ingombrante in altezza; tappo di sfiato con cerchio concentrico tipo Costar™
Specifica
33.8 oz. | |
HDPE | |
Polistirene | |
Numeri di lotto per una facile tracciabilità | |
Rettangolare | |
Sì | |
Sfiato | |
370 mL |
Arancione | |
1000 mL | |
Per adesione cellulare ottimale | |
Ad angolo | |
Trattato per colture di tessuti | |
Prodotto sterile | |
225 cm2 |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
32724046 | Certificato di qualità | 01/04/2025 | 431082 |
31224043 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 431082 |
32524045 | Certificato di qualità | 19/03/2025 | 431082 |
30824042 | Certificato di qualità | 11/03/2025 | 431082 |
25224035 | Certificato di qualità | 08/02/2025 | 431082 |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning