Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10288990 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
70 ml
275 mL
600 ml
720 ml
750 mL
1000 ml
Tipo di chiusura:
Con sfiato
Fenolico
Phenolic
Phenolic Style
Sfiato
Tappo sigillante
Vent
Stile collo:
Ad angolo
Canted
Dritti
Inclinato
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 10288990
Marca: Corning™ 430639
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
  • Stackable, polystyrene
  • Cell culture surface treatment promotes cell attachment and growth
  • Tested for sterility, toxicity, cell attachment, and growth promotion
  • Optically clear surfaces provide distortion-free microscope viewing
  • Printed lot number for product traceability
  • Sterile and nonpyrogenic
Cap Types
  • Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
  • Plug seal caps for airtight cultures
  • Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
Canted-neck flasks feature:
  • Antitip skirt
  • Molded graduations
  • Frosted marking areas on both sides
  • Support bar across the top
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.36 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 70 ml
Materiale Polistirene
Da utilizzare con (applicazione) Per adesione cellulare ottimale
Include Numeri di lotto per una facile tracciabilità
Stile collo Inclinato
Forma Rettangolare
Rivestimento superficiale Trattamento per colture di tessuti
Graduated Sì
Sterilità Sì
Tipo di chiusura Con sfiato
Area di coltura 25 cm²