Learn More
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari
In polistirene vergine otticamente trasparente per un'ottima visibilità e visione al microscopio senza distorsioni. Le fiasche trattate per colture cellulari Corning™ sono disponibili in diversi formati, design e con vari tipi di tappi, per soddisfare qualsiasi esigenza diagnostica di laboratorio.
Marca: Corning™ 431080
Descrizione
- Stackable, polystyrene
- Cell culture surface treatment promotes cell attachment and growth
- Tested for sterility, toxicity, cell attachment, and growth promotion
- Optically clear surfaces provide distortion-free microscope viewing
- Printed lot number for product traceability
- Sterile and nonpyrogenic
Cap Types
- Phenolic-style screw caps for cultures requiring gas exchange
- Plug seal caps for airtight cultures
- Vent caps to minimize cell culture contamination with gas exchange
- Antitip skirt
- Molded graduations
- Frosted marking areas on both sides
- Support bar across the top
- Redesigned neck on 175cm2 flask features redesigned neck to aid media pouring, 1.4 in. (3.6cm) height for lower stacking height; vent cap has Costar™-style concentric circle
Specifica
25.3 oz. | |
HDPE | |
Polistirene | |
Numeri di lotto per una facile tracciabilità | |
Rettangolare | |
Sì | |
Con sfiato |
Arancione | |
750 ml | |
Per adesione cellulare ottimale | |
Ad angolo | |
Trattamento per colture di tessuti | |
Sì |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
COR001 Lifescience Guid
Dimensione file: 7 MB
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
30924056 | Certificato di qualità | 01/04/2025 | 431080 |
30524055 | Certificato di qualità | 25/03/2025 | 431080 |
30224054 | Certificato di qualità | 12/03/2025 | 431080 |
29824053 | Certificato di qualità | 12/03/2025 | 431080 |
29524052 | Certificato di qualità | 01/03/2025 | 431080 |
Offerte speciali
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Titolo del prodotto
Corning™ Fiasche trattate per colture cellulari > Angled necks; Culture area: 175cm2; Cap type: vented; Volume: 750mL; 50/Cs.