Learn More
Corning™ Spatola per cellule
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Designed with a wide beveled edge for cell culture dishes. Corning™ Cell Lifters are an ideal tool for harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability.
Marca:  Corning™ 3008
217.92 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10508292
  • 295.16€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sterile; certificato apirogeno
  • In confezione singola
  • Design monopezzo per un controllo migliore
  • Il design della lama riduce al minimo i danni alle cellule e garantisce un contatto uniforme sull'area di crescita
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sterile
7 in.
1.9 cm
Ampio smusso
Piastre per colture cellulari
0.74 in.
18 cm
Scraper per cellule con spatola fissa
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Spatola per cellule > 1.9 cm