Learn More
Corning™ Setacci cellulari sterili
BIOPHARMA
Per l'isolamento rapido delle cellule primarie per ottenere una sospensione uniforme e costante delle singole cellule dai tessuti. I setacci cellulari sterili Corning™ sono ideali per la preparazione di campioni di citometria a flusso e vengono utilizzati con cellule staminali e cellule primarie.
Marca:  Corning™ 431752
98.33 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15380801
  • 103.98€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Strong nylon mesh available in three pore sizes (40, 70 or 100 μm) for variety of applications
  • Fits all major brands of 50 mL conical tubes
  • Non cytotoxic device has color-coded polypropylene frames
  • Grip area for handling with forceps
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Use for pre-filtering solutions containing particulates >40μm and for cleaning cell suspensions prior to sub culturing, counting and analysis or freezing
  • Individually packed in easy to open bags
For preparation of:
  • Single cell suspensions of blood cells
  • Specimens for primary cell cultures and immunogens
  • Primary cells from tissue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Nylon
Telaio in polipropilene
Conical Tubes, 50 mL
Giallo
Sterile
Mesh size: μ
Titolo del prodotto
Corning™ Setacci cellulari sterili > 100 μm