Learn More
Corning™ Piastre per colture con superficie CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-3016423 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
33.9 mm
51.4 mm
80.5 mm
Area di coltura:
21 cm2
55 cm2
8 cm2
Altezza (sistema metrico):
10 mm
15 mm
20 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 126
pezzi 210
pezzi 40
Codice prodotto. 10581873
Marca: Corning™ 3296
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polistirene vergine otticamente trasparente per una visibilità eccellente. Le piastre per coltura superficiale Corning™ Cellbind™ sono trattate per un’adesione cellulare ottimale al fine di aiutare le cellule ad adattarsi a terreni con contenuto ridotto di siero o assenza di siero.
  • Corning™ CellBIND™ surface is a novel cell culture treatment that increases surface wettability for more even and consistent cell attachment
  • Ultra-Low Attachment surface dishes feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation
  • 10 dishes/bag are available for 100 mm dishes (Cat. No. 430293)
  • 245 mm square dishes offer 500 cm2 growth surface
  • Stacking beads aid in handling
  • Vents provide consistent gas exchange
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Sterile
  • Nonpyrogenic
Dish style (mm) = actual growth surface diameters: 35 mm dish = 34.4 mm; 60 mm dish = 52.1 mm; 100 mm dish = 83.8 mm; 150 mm dish = 139.1 mm.
Cat. no. 431110, Square dishes with interior bottom dimensions of 224 x 224 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Yes
Materiale chiusura Polystyrene
Forma del fondo Rotondo (U)
Capacità (sistema metrico) 16.5 mL (Well)
Colore Trasparente
Area di coltura 55 cm2
Monouso Single-use
Materiale Polistirene
Forma Round
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Superficie con trattamento CellBIND
Tipo Cell Culture Petri Dish
Include Lid
N. per custodia 40/Cs.
N. per confezione 5/Pk.
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 80.5 mm