Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie CellBIND™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Trattate con CellBIND™ per consentire alle cellule ad adattarsi a terreni privi o a basso contenuto di siero e migliorare l'adesione cellulare per aumentare la crescita e la resa delle cellule. Le micropiastre Corning™ con superficie CellBIND™ sono realizzate in polistirene trasparente per garantire una visibilità ottimale e sono disponibili con pozzetti di formati diversi.
Marca:  Corning™ 3337
Codice prodotto. 10224882
  • 246.00€ / pezzi 50
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Treated with CellBIND™ to help cells adapt to reduced serum or serum-free media and improve cell attachment for increased cell growth and yield. Corning™ CellBIND™ Surface Microplates are constructed of clear polystyrene for optimum visibility and are available in multiple well formats.
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
Certifications
Certificazione di apirogenicità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Clear
Polystyrene
3.4 ml
1.9 cm2
Rectangular
CellBIND
Da 0.38 a 0.57 ml
Lid
5/Pk.
Yes
Piatto
Trasparente
Polistirene
Sterile
Multi-well Cell Culture Plate
24
50/Cs.
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto27124001 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/04/2025 Catalog Number3337
Numero di lotto24024004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data25/01/2025 Catalog Number3337
Numero di lotto23624038 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data11/12/2024 Catalog Number3337
Numero di lotto14924004 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data20/11/2024 Catalog Number3337
Numero di lotto12024009 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data15/10/2024 Catalog Number3337
Titolo del prodotto
Corning™ Micropiastre con superficie CellBIND™ > 24-well; Corning CellBIND; 5/Pk; 50/Cs