Learn More
Corning™ Micropiastre con superficie CellBIND™
Trattate con CellBIND™ per consentire alle cellule ad adattarsi a terreni privi o a basso contenuto di siero e migliorare l'adesione cellulare per aumentare la crescita e la resa delle cellule. Le micropiastre Corning™ con superficie CellBIND™ sono realizzate in polistirene trasparente per garantire una visibilità ottimale e sono disponibili con pozzetti di formati diversi.
Marca: Corning™ 3338
Descrizione
Treated with CellBIND™ to help cells adapt to reduced serum or serum-free media and improve cell attachment for increased cell growth and yield. Corning™ CellBIND™ Surface Microplates are constructed of clear polystyrene for optimum visibility and are available in multiple well formats.
- Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
- Treated for optimal cell attachment (except where noted)
- ™™
- Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
- Sterili
- Apirogeni
Certifications
Certificazione di apirogenicità
Specifica
Clear | |
Polystyrene | |
0.28 mL (Well) | |
0.95 cm2 | |
Rectangular | |
CellBIND | |
0.19 to 0.28 mL | |
Lid | |
5/Pk. |
Yes | |
Piatto | |
Clear | |
Polistirene | |
Sterile | |
Multi-well Cell Culture Plate | |
48 | |
50/Cs. |