Learn More
Corning™ Fiasche per colture cellulari rettangolari con superficie CellBIND™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10770055 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
210 ml
250 mL
370 mL
Stile collo:
Ad angolo
Inclinato
N. per custodia:
200/cs.
25/cs.
50/cs.
84/cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 200
pezzi 25
pezzi 50
pezzi 84
Codice prodotto. 10770055
Marca: Corning™ 431328
Maggiore bagnabilità della superficie per un'adesione cellulare più uniforme e costante. Le fiasche per colture cellulari Corning™ con superficie CellBIND™ sono disponibili in diversi formati, design e tipi di tappi per rispondere a tutte le necessità di laboratorio.
  • 25 to 225 cm2 available growth area
  • Manufactured from optically clear virgin polystyrene
  • Treated with a Corning™ CellBIND™ surface treatment for enhanced cell attachment
  • Printed with lot numbers for ease in traceability
  • 100% integrity tested
  • Sterilized by gamma irradiation
  • Nonpyrogenic
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Yes
Capacità (sistema imperiale) 8.45 oz.
Colore chiusura Arancione
Materiale chiusura HDPE
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) For optimal cell attachment
Include Lot numbers for ease in traceability
Stile collo Ad angolo
N. per custodia 84/cs.
Forma Rectangular
Rivestimento superficiale Corning Cellbind
Graduated Yes
Sterilità Sterile
Tipo di chiusura Vented
Area di coltura 175 cm2
Volume (sistema metrico) di lavorazione 35 to 52.5 mL
Show More Show Less
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.