Learn More
Corning™ Collection Bags
Codice prodotto. 17283574 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descrizione pellicola:
EVA
ULDPE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17283574
Marca: Corning™ 9120042
Collection bags with three ports used for biopharmaceutical applications
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1 L
Stile dei tubi Heat sealable flexible tubing
Descrizione pellicola EVA
N. per custodia 1/Ea.
N. per confezione 1/Pk.
Dettagli porta Male MPC connector with 0.25 in. barb, female MPC cap, female MPC connector with 0.25 in. barb, male MPC plug, break-off injection site
Quantità Each