Learn More
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X with L-Glutamine
BIOPHARMA
Guaranteed low endotoxin levels ≤0.025EU/mL
65.14€
Specifica
Forma Liquid
Product Type RPMI 1640 1X
pH 7,2 - 7,4
Content And Storage 2° to 8°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Quantità Con additivi Senza additivi Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Con additivi Senza additivi Prezzo Quantità e disponibilità  
15303541
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Corning™
10-040-CV
6 × 500 mL Glutamine None
65.14€
pezzi 6
Descrizione
Descrizione
  • Ready-to-use media for mammalian in vitro cell culture is supplied in polyethylene teraphthalate (PET) plastic bottles
  • Sonically welded cap liners eliminate toxic resins or glues that could leach into media
  • Shipped at ambient temperature
Specifica
Specifica
Liquid
RPMI 1640 1X
7,2 - 7,4
2° to 8°C
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Corning™ RPMI 1640 Medium (Mod.) 1X with L-Glutamine