Learn More
Corning™ Reagente di dissociazione CellStripper
BIOPHARMA
Non-enzymatic cell dissociation solution gently dislodges adherent cells in culture
Marca:  Corning™ 25-056-CI
Codice prodotto. 15313661
  • 113.08€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Designed to be an alternative to trypsin when used in conjunction with serum-free or serum-containing media
  • Formulated with a proprietary mixture of chelators
  • Reduces the risk of cell damage associated with protein digestive enzymes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
2° - 8 °C
Cell Culture Dissociation Reagent
6 x 100 mL
Liquido
Sterile
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Corning™ Reagente di dissociazione CellStripper > 6 x 100mL