Learn More
Corning™ Inserti per tappi dotati di codice colore
For use with Corning cryogenic vials except 03-374-6
Marca:  Corning™ 2018
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09072kg
Codice prodotto. 10032202
  • 44.29€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 19-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cap inserts provide color coding for easy sample identification.
  • Inserts are packaged in resealable bags.
  • Nonsterile
  • Cap inserts fit all Corning™ cryogenic vials.
Specifica
Specifica
Green
Polypropylene
500
Polypropylene
Green
Non-sterile
50