Learn More
Corning™ Inserti per tappi dotati di codice colore
For use with Corning cryogenic vials except 03-374-6
44.29€ - 45.29€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
N. per custodia | 500 |
N. per confezione | 50 |
Materiale chiusura | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10474912
|
Corning™
2016 |
Blue |
44.29€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10317532
|
Corning™
2015 |
Bianco |
44.29€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10664933
|
Corning™
2019 |
Yellow |
44.29€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10032202
|
Corning™
2018 |
Green |
44.29€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10377572
|
Corning™
2017 |
Red |
44.29€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 19-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10461822
|
Corning™
430499 |
Colori assortiti |
45.29€
pezzi 500 |
N/A | |||||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
Descrizione
- Codifica a colori per facilitare l’identificazione del campione
- Polipropilene
Specifica
Polypropylene | |
500 | |
Polypropylene |
Non-sterile | |
50 |