Learn More
Corning™ DeckWorks™ Low-Binding Hinged Rack Pipet Tips, Nonsterile
Designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results.
102.47€ - 105.39€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Colore | Natural |
Da utilizzare con (applicazione) | Designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results |
Formato | Hinged Rack |
Stile punta | Low Retention, Round |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11951861
|
Corning™
4147 |
0.1 to 10 μL |
105.39€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11971861
|
Corning™
4149 |
1 to 300 μL |
102.47€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11961861
|
Corning™
4148 |
1 to 200 μL |
105.39€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 14-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Corning DeckWorks low binding tips are available in 10 μL, 200 μL, and 300 μL sizes.
- Proprietary low binding technology reduces surface tension on the interior wall of the tip.
- Leaching and/or subsequent sample degradation associated with silicone-based tips are eliminated.
- DeckWorks low binding tips are ideal for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results.
- Specific applications include accurate and precise pipetting of expensive reagents, DNA, proteins and/or peptides.
Specifica
Non-sterile | |
Designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results | |
Low Retention, Round | |
Universal Fit | |
DeckWorks |
Natural | |
Hinged Rack | |
Hinged rack | |
Yes | |
Polypropylene |