Learn More
Corning™ Sistemi di ricarica DeckWorks™ con puntali standard
Codice prodotto. 12949567 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 - 10 μl
1 - 200 μl
1 to 300 μL
Da 100 a 1000 μl
Colore:
Giallo
Incolore
Natural
Dimensione della confezione:
pezzi 3072
pezzi 3840
pezzi 768
pezzi 960
Codice prodotto. 12949567
Marca: Corning™ 4126
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Confezionati in vassoi trasparenti per una facile identificazione dei puntali. I sistemi di ricarica Corning™ Deckworks™ con puntali standard consentono di ricaricare in modo pratico ed economico rack incernierati di lunga durata
Corning DeckWorks reload systems are available in 10 μL, 200 μL, 300 μL, and 1,000 μL sizes and allow for convenient and economical reloading of durable Corning DeckWorks hinged racks. DeckWorks reload decks are packaged in transparent trays for easy tip identification, requires no transfer devices, saves space, and minimizes packaging waste. Although the pipet tips are made from virgin medical-grade resins, the reload decks and rack bases are manufactured from 100% recycled polypropylene. Nonsterile decks and racks are steam autoclavable.
Corning DeckWorks low binding tips are available in 10 μL, 200 μL, and 300 μL sizes. Proprietary low binding technology reduces surface tension on the interior wall of the tip. Leaching and/or subsequent sample degradation associated with silicone-based tips is eliminated. DeckWorks low binding tips are ideal for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results. Specific applications include accurate and precise pipetting of expensive reagents, DNA, proteins, and/or peptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1 - 200 μl
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile
Stile punta Puntale standard
Imballaggio Reload system
Graduato
Product Line DeckWorks
Materiale Polipropilene