Learn More
Corning™ Dispase
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
Descrizione
Una metalloproteasi neutra derivata da Bacillus consigliata per recuperare le cellule coltivate su matrice di membrana basale BD Matrigel™.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Recupero di cellule in coltura in matrice di membrana basale BD Matrigel™ |
| Content And Storage | -20 °C |
| Sorgente | Metalloproteasi di Bacillus polymyxa |
| Quantità | 100 ml |
| Product Type | Dispasi |
| Peso molecolare | 36 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dispase
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .